Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 85 %
Catalog Number p-3776828
28.53 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Safranine O
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.32
Farbstoffgehalt 80% min.
Prozentgehaltsbereich 85%
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 530 to 534nm
Formelmasse 350.84
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.