Learn More
Safranin T, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15623170 25 g Glasflasche 25 Gramm
15613170 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623170 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3103125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Indikator und für Mikroskopie, S. Nr.: 967
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2723800
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranin T
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3924099
IUPAC-Name 3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
Formelmasse 350.84 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g