Learn More
Phloroglucinoldihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449963 100 g 100 Gramm
11439963 25 g 25 Gramm
11459963 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13034.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6099-90-7 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phloroglucin Dihydrat wird bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe, z. B. Flopropion, verwendet. Es dient als Reagenz für die Tollensprobe auf Pentosen. Es wird mit Salzsäure gemischt und spielt eine wichtige Rolle für den Nachweis von Lignin (Wiesner-Reaktion). Es ist an der Analyse und qualitativen Detektion freier Salzsäure im Magensaft unter Verwendung des Günzburg-Reagenz beteiligt. Darüber hinaus dient es als Kopplungsmittel beim Drucken. Es wird auch als Reagenz für Pentosen, Pentosane, Aldehyde und als Entkalker von Knochenproben in der Mikroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Säurechloriden, Säureanhydriden, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6099-90-7
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
MDL-Nummer MFCD00149090
InChI-Schlüssel MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol;dihydrat
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol dihydrate
Schmelzpunkt 214°C to 217°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7328
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 162.14 (126.11 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • Phloroglucinol dihydrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate