Learn More
Saffloröl, Lebensmittelqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15759150 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15759150
Marke: MP Biomedicals 0210288890
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-23-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Färberdistelöl
Farbe Gelb
Menge 500 ml
Güte Lebensmitteln
Physikalische Form Öl