Learn More
Distelöl, Carthamus tinctorius, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476119
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15476119
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63982.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8001-23-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Löslichkeit
Nicht löslich in kaltem und heißem Wasser.
Hinweise
Lieferung als Rohöl ohne Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-23-8
MDL-Nummer MFCD00132216
Synonym Carthamus tinctorius oil
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safflower oil
Namenshinweis Carthamus tinctorius
Farbe Gelb
Dichte 0.921
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water and hot water.
Physikalische Form Öl