Beschreibung
- Einweg-Hygiene-Laborkittel schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners kommen (Hautschuppen, Haare, Schweiß usw.).
- Sie sind für HACCP-Verfahren geeignet
- Sie helfen dem Betreiber, sich vor dem Risiko von Flecken zu schützen, die mit seiner Tätigkeit zusammenhängen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Keine |
| Modell | Knielang |
| Mehr anzeigen |