Learn More
MEDICOM Safewear PE Long Apron, 18 μm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31781343 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781343 Universal 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781343 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 50.201BL
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Polyethylen-Schürze mit dehnbaren PE-Bindern bietet eine wirtschaftliche und hygienische Lösung mit einzelner Abgabe und Farbcodierung.
  • Befestigt mit widerstandsfähigen, dehnbaren PE-Bindern
  • Ein Verteilsystem nach dem anderen, um eine Kontamination der gesamten Charge zu vermeiden, wenn die Schürze aus dem Spenderbeutel genommen wird
  • Möglichkeit der Farbcodierung
  • Passt sich verschiedenen Körperformen an
  • Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Verstellbare Schwellen
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 140 x 78 cm