Beschreibung
- HALYARD™ SAFEVIEW™ Schutzbrillen bieten zuverlässigen Augenschutz für medizinisches Fachpersonal und andere Anwender in Umgebungen, in denen es zu Spritzern oder Sprühnebel kommen kann.
- Zur Verwendung in Situationen, in denen es zu Spritzern oder Sprühen kommen kann
- Zertifiziert als PSA-Kategorie II für mittlere Risiken
- Leichtes Design zur Reduzierung der Belastung und Erhöhung des Tragekomforts
- Bunte Rahmen sprechen eine Vielzahl von Vorlieben an.
- Entwickelt, um problemlos über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden zu können.
- Hergestellt aus Naturkautschuk, latexfrei und DEHP-frei
- Linsenfolie: klares Polyester; Rahmen: Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | PSA-Verordnung 2016/425 (PSA-Kategorie II) |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Ersatzrahmen |
| Rahmenfarbe | Verschiedene Farben |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Menge | 100 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Größe | Einheitsgröße |