Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, mit Füllstandskontrolle
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16646214 Tienda SCAT Europe Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
B83.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
S90.
Außendurchmesser (metrisch):
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3 bis 3,2 mm, 1 x 5 bis 11,5 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm
Enthält:
Elektronische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
Elektronische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16646214
missing translation for 'mfr': SCAT™ 307964
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Safety Waste Caps mit Füllstandskontrolle zur zusätzlichen automatischen oder mechanischen Überwachung des Füllstandes des Entsorgungsbehälters.
SCAT™ Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Mit diesen Safety Waste Caps mit integrierten Abluftfiltern können Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher entsorgen, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Anschlussöffnung für einen SCAT™-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
  • Verschiedene Verschlüsse, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an jede HPLC-Situation
  • Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrolle oder Sicherheitstrichter bieten eine sichere Entsorgung
Especificaciones
Innendurchmesser (metrisch) 55,5 mm
Länge (metrisch) 61 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallentsorgungsbehälter
Enthält Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter
Material PTFE
Größe S60/61
Typ Safety Waste Cap
Außendurchmesser (metrisch) 2 x 2,3/3,2 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado