Learn More
Sartorius SafetySpace™ Pipettenspitzen mit Filter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bietet mehr Platz zwischen der Probe und dem Filter als herkömmliche Filterspitzen, sodass das Risiko, das eine teure oder ansteckende Probe den Filter durchdringt, fast ausgeschlossen ist. Sartorius SafeySpace™ Filterpipettenspitzen ermöglichen das Pipettieren jeder Art von Flüssigkeit oder mit jeder Pipettiertechnik ohne das Risiko, dass die Probe im Filter absorbiert wird.
213.00 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Grau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE, ISO, IVD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbcode Länge (metrisch) Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbcode Länge (metrisch) Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10587600
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
790011F
Grau 3,2 cm 0,1 bis 10 μl
241.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13197873
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
790101F
Gelb 5,1 cm 2 bis 120 μl
225.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10014554
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
790201F
Gelb 5,25 cm 5 bis 200 μl
233.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13107634
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
790301F
Orange 5,25 cm 5 bis 300 μl
217.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11894782
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
791211F
Violett 9cm 50 bis 1200 μl
280.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10708262
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
783201
Grau 4,6 cm 0,1 bis 10 μl
213.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11552934
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
791001F
Blau 7,8 cm 5 bis 1000 μl
241.00 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei SafetySpace™ Filterspitzen weisen einen größeren Zwischenraum zwischen der Probe und dem Filter auf als herkömmliche Filterspitzen. Dadurch kann jede Art von Flüssigkeit oder jede Pipettiertechnik angewendet werden ohne das Risiko einzugehen, dass die wertvolle Probe in den Filter absorbiert wird. Faktisch garantiert dies eine Probenrückgewinnung zu 100 % und somit eine höhere Genauigkeit.
  • Polypropylen
  • Mit gleichmäßigem Luftspalt und Filterbarriere
  • Einzeltablettverpackung
  • Reinheitsgrad: RNase, DNase, Pre-Endotoxin-frei sterilisiert
Der Sicherheitsfunktion des Luftspaltes ist besonders nützlich für:
  • Pipettieren schäumender Flüssigkeiten wie Puffer und Proteine
  • Pipettieren von Lösungsmitteln
  • Mehrfachdispensierfunktionen von elektronischen Pipetten
  • Reverses Pipettieren
  • Sonstige Anwendungen, die mehr Platz in der Spitze benötigen
Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen und die Filter aus Polyethylen ohne "selbstdichtende" Zusätze, um jegliche Beeinflussung der Probe und der Ergebnisse zu vermeiden. Die Filterbarriere trägt zum Schutz vor Kreuzkontamination der Probe und/oder der Pipette bei und verringert den Wartungsaufwand für Pipetten. Die Filterspitzen sind in verschiedenen Volumen von 10 μl bis 1200 μl lieferbar und in farbkodierten Einzelboxgestellen verpackt. Die Spitzen sind für Nase-, RNase- und Endotoxin-Freiheit zertifiziert und vorsterilisiert.
Durch die Filterbarriere und die zertifizierte Reinheit sind die Spitzen ideal für:
  • Molekularbiologie
  • Mikrobiologie
  • Zellkulturanwendungen
  • Arbeiten mit radioaktiven Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
Grau
CE, ISO, IVD
Vorsterilisiert
Racks
No
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von DNase, RNase und Endotoxin
Sartorius™
Single-use