Beschreibung
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein
- Luer-Lock-Adapter
- Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
- Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
- Mit Platz für individuelle Beschriftung
- Autoklavierbar bis 200 °C
- Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflaschen |
| Enthält | 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil |
| Material | PFA, PTFE, PPS |
| Größe (metrisch) | 1 x 6,35 mm AD-Anschluss, 1 x 3,2 mm AD-Anschluss |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Sicherheitskappe |