Learn More
SCAT™ Schutzkappe I, GL45, Präparat, Typ 1
Artikelnummer. 16463809 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 Anschlussstück, 1 Luftventil
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
16463809 1 Anschlussstück, 1 Luftventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16463809 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 308032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 CHF
    94.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.16 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafetyCap wurde für das sichere Extrahieren von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt. Für den Einsatz in der präparativen HPLC-Umgebung mit größeren Schlauchverbindungen und Luftventilen mit höherer Durchflussrate. Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
  • Luer-Lock-Adapter
  • Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
  • Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
  • Mit Platz für individuelle Beschriftung
  • Autokalt bis 200 °C
  • Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflaschen
Enthält 1 Anschlussstück, 1 Luftventil
Material PTFE
Größe (metrisch) 4,76 mm AD-Anschluss
Gewindegröße GL 45
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Produkttyp Sicherheitskappe