Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
S50
S60/61
S70/71
S90
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem PTFE-EL-Material, um statische Entladungen zu verhindern
- Erhältlich mit mehreren Gewindegrößen und Kapillaranschlüssen (5 - 11,5 mm ID)
- GL14-Anschluss zur Verwendung mit SCAT-Abluftfiltern
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 4 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 4 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter |
| Material | PTFE-EC |
| Gewindegröße | S90 |
| Typ | Waste Cap |
| Farbe | Schwarz |