Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL45.
S55
S55.
S60/61
S90
S90.
Enthält:
1 NPT 3/8 Zoll (f), Anschluss für Abluftfilter
1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m)
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter
Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SymLine System |
| Enthält | 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm |
| Gewindegröße | S60/61 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgung |
| Typ | Safety Waste Cap |