Learn More
SCAT Safety Waste Cap „LISA“, V3.0 Verlängerungstrichter
Artikelnummer. 17346429 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektrisch leitfähig
Nicht elektrisch leitfähig
Enthält:
Verlängerungstrichter
Verlängerungstrichter mit Erdungskabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält unitSize
17346429 Nicht elektrisch leitfähig Verlängerungstrichter 1 Stück
17376429 Elektrisch leitfähig Verlängerungstrichter mit Erdungskabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17346429 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 350120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00 CHF
    61.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.39 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Verlängerungstrichter für den Abfall-Sicherheitsverschluss 'LISA', V3.0 ist ein Zubehör für LISA HPLC/UHPLC-Systeme.
  • Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
  • Verlängerungstrichter mit Klappdeckel
  • Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-/UHPLC-Systeme
Enthält Verlängerungstrichter
Material PTFE
Gewindegröße M30x35.
Typ Nicht elektrisch leitfähig