Learn More
SCAT Safety Waste Cap LISA, V3.0 Blindstopfen
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Typ:
Elektrisch leitfähig
Nicht elektrisch leitfähig
Gewindegröße:
GL14.
M30x35.
NPT 1/8 in.
Enthält:
Blindstopfen
Blindstopfen, Satelliten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
- Zum Ausdehnen und Befestigen verschiedener Komponenten wie Trichter
- Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Elektrisch leitfähig |
| Enthält | Blindstopfen |
| Gewindegröße | NPT 1/8 in. |
| Zur Verwendung mit | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Material | PTFE |