Learn More
3M™ Safety-Walk™ Wet Area Matting 3200
Beschreibung
- Matten für Naßbereiche mit einer offenen Gitterstruktur, durch die Wasser abgeleitet werden kann, damit die Oberfläche trockener bleibt als die Umgebung
- Leichte, offene Konstruktion für Rutschfestigkeit und gute Wasserableitung in Barfuß-Bereichen
- Spezielles Pilz- und Mehltau-beständiges Vinylmaterial
- Leicht zu reinigen, beständig gegen die meisten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 914 mm x 6,1 m |
| Menge | 1/Packung |
| Dicke (metrisch) | 10,3 mm |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) | 6,1 m |
| Material | Vinyl |
| Typ | Naßbereichmatten |
| Breite (metrisch) | 914 mm |