Learn More
Asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitsschrank
Artikelnummer. 15723807 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Anthrazitgrau, Rot
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15723807 Anthrazitgrau, Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15723807 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 3508604635102
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der asecos™ Sicherheitslagerschrank V-MOVE-90 ist sehr robust und verfügt über eine automatische elektronische Schließfunktion für zusätzliche Sicherheit und besseren Komfort. Nur für den Einbau in Innenräumen geeignet.
  • Schränke für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubladen öffnen und schließen auf Knopfdruck.
  • Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubladen ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen der Schublade ein akustisches und visuelles Signal aus.
  • Keine unbefugte Benutzung: Die vertikalen Schubladen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
  • Justierhilfen zum Ausrichten auf der Standfläche der bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten (EN 14470-1)
  • CE-konform
Specifications
Zertifizierung/Konformität Typgeprüft nach EN 14470-1, CE-konform.
Konfiguration Zwei große Schubfächer mit roter Vorderseite, je vier Einlegeböden und eine Bodenwanne mit perforiertem Einsatz
Beschreibung Sicherheitsschrank, V-Move-90™
Abmessungen (T x B x H) innen 775 x 701 x 1750 mm
Abmessungen (T x B x H) 860 x 819 x 1966 mm
Ausführung der Tür Automatischer Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und zugelassene Lagerung gefährlicher Stoffe
Modell V90.196.081. VDAC: 0013
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 8
Einschubtyp Standard
Gewicht (metrisch) 598 kg
Farbe Anthrazitgrau, Rot
Außentiefe (angloamerikanisch) 33,86 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 77,40 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1750 mm
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank Typ 90
Außenbreite (angloamerikanisch) 32,24 in.