Learn More
asecos™ Q-Classic-90 Sicherheitslagerschrank
Für die unbegrenzte Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen.
Marke:  asecos™ 3000104030005
Artikelnummer. 15271015
  • auf Anfrage / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste sichere Lagerung für industrielle Bereiche
  • Hochschrank mit Flügeltüren
  • Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
  • Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Pulverbeschichtetes Stahlblech RAL 7035
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Getestet gemäß FM 6050
Serviceleistungen
10 years
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform
615 mm
522 x 1050 x 1647 mm
1953 mm
Pulverbeschichtet
Grau, Gelb
Sicherheitsschrank
3 x Ablage, 1 x Auffangwanne (33 l)
Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Warngelb RAL 1004; Stahlblech RAL 7035
Mit Flügeln
Q-CLASSIC-90
1193 mm
Stahl