Learn More
ASECOS™ Sicherheitsschrank für Chemikalien
Artikelnummer. 13463717 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Doppel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür Packungsgröße
13463717 Doppel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13463717 Lieferant ASECOS™ Lieferanten-Nr. 3060100130602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GS approval, CE Conformity, EN 14727 Conformity
Außentiefe (metrisch) 500 mm
Beschreibung Plastic Laminated Sheet Steel
Ausführung der Tür Doppel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemicals
Außenhöhe (metrisch) 600 mm
Außenbreite (metrisch) 1100 mm
Farbe Light Gray
Material Steel
Produkttyp Sicherheitsschrank