Learn More
asecos™ Q-Pegasus-90 Sicherheitslagerschrank
Für die unbegrenzte Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen.
Marke:  asecos™ 3000204830015
Artikelnummer. 15366784
  • auf Anfrage / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste sichere Lagerung für industrielle Bereiche
  • Hochschrank mit Flügeltüren
  • Automatischer Verschluss (TSA)
  • Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
  • Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
  • Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform
615 mm
522 x 1050 x 1647 mm
1953 mm
Q90.195.120.WDAC
1193 mm
Grün
Sicherheitsschrank
4 x Einschub (30 l)
Tür: Resedagrün RAL 6011; Stahlblech RAL 7035
Mit Flügeln
1647 mm
Pulverbeschichtet
1050 mm
Stahl