Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsschliffe, Gewindehülse
DURAN™ Sicherheitsschliffe bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit.
Marke:  DWK Life Sciences 286592906
96.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15806921
  • 102.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schliffsicherungen durch unsere KECK™-Produkte sind bekannt und bewährt. Bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden, gewährleisten DURAN™ Sicherheitsschliffe sehr guten Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Darüber hinaus bieten DURAN™ Sicherheitsschliffe auch ein System zum Lösen festsitzender Verbindungen. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.Die DURAN™ Gewindehülsen bieten auch mit DURAN™ Standardkernen die sichere Verschlussmöglichkeit.
  • Gewindehülse verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schliffverbindung
  • Festsitzender Schliffverbindungen können hier leichter gelöst werden. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.
  • Verbau in Apparaturen zum Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Einsatz in Geräten zum Umgang mit gefährlichen Stoffen oder zum Arbeiten mit Druckunterschieden im hohen Vakuumbereich; für das Arbeiten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen; Installation in Glasvorrichtungen und -geräte
34 mm
2 mm