Learn More
Notrax Safety Stance Solid™ hochwertige Anti-Ermüdungsmatte
Artikelnummer. 17762248
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17762248 163 x 97 cm 1 Stück
17742248 102 x 66 cm 1 Stück
17752248 315 x 97 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17762248 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 649S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.41 CHF
    533.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 122.66 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Matte gegen Ermüdung bei hoher Beanspruchung in Industrieumgebungen. Das einzigartige DiamondGrid™ Oberflächenmuster sorgt für einen sicheren Stand, um ein Ausrutschen und Stürzen zu verhindern, während Öl durch Kanäle abfließen kann.
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung bei hoher Beanspruchung in Industrieumgebungen
  • Einzigartiges DiamondGrid™ Oberflächenmuster sorgt für einen sicheren Stand, um ein Ausrutschen und Stürzen zu verhindern, während Öl durch Kanäle abfließen kann
  • Geschlossenes Design gewährleistet eine einfache Reinigung und verhindert, dass kleine Gegenstände unter die Matte fallen
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk, ausgelegt für die Beständigkeit gegen industrielle Öle und agressive Chemikalien
  • Geeignet für den Mehrschichtbetrieb
  • Bemerkenswerter Arbeitskomfort durch 20 mm starke strapazierfähige Arbeitsplattform
  • Die Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk auf 3 Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit, um ein Stolpern zu verhindern
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 163 x 97 cm
Farbe Schwarz/Orange
Länge (angloamerikanisch) 5,3 ft.
Länge (metrisch) 163 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 97 cm