Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™ Anti-Beschlag-Augenschutz
75.36 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Typ: Ohne Rahmen
Beschreibung
- Konform mit: EN 166:2001 1F für Sicherheit
- Konform mit: EN 166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit
- Konform mit: EN 166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit
- 99 % UVA/UVB-Schutz
- Bequem über längere Zeiträume zu tragen
- Preiswerter Augenschutz für Arbeiter und Besucher
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. |
Beschreibung | Anti-MIST-Objektiv |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduzieren von Kondensation und Freihalten der Linsen in Umgebungen, in denen plötzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen auftreten, Verbleiben bei intensivem, aktivem Gebrauch an Ort und Stelle |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Gewicht (metrisch) | 0.264 kg |
Frame Type | Rahmenlos |