Learn More
Euro Protection™ Sicherheitshelm
Artikelnummer. 12007876
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Adjustable (55 to 62 cm)
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12007876 Adjustable (55 to 62 cm) 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12007876 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 65300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.80 CHF
    338.62 CHF / 48 Stück
    Sparen 428.18 CHF
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Safety Helmet is adjustable and constructed of solid polypropylene.
  • Polypropylene construction
  • Sweatband
  • Adjustable fitting by ratchet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 397
Farbe Weiß
Material Polypropylene
Größe Adjustable (55 to 62 cm)
Gewicht (metrisch) 350 g