Learn More
Uvex Sicherheitshandschuhe U-Fit 60168
Artikelnummer. 30216661 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30216661 Groß 100 Stück
30216655 Mittel 100 Stück
30216658 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30216661 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 6016809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.60 CHF
    11.45 CHF / 100 Stück
    Sparen 0.15 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Uvex U-Fit Eine Serie hochwertiger Einweg-Sicherheitshandschuhe aus NBR gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität.
  • Hochwertige Einweg-Schutzhandschuhe
  • Hergestellt aus NBR
  • Hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität
  • Zuverlässiger Schutz
  • Bequem
  • Präzises Arbeiten in verschiedenen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor, Industrie
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material NBR
Palm Thickness (English) 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage