Beschreibung
- Hochwertig verarbeitete Einweg-Sicherheitshandschuhe
- Aus NBR
- Hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität
- Zuverlässiger Schutz
- Bequem
- Präzises Arbeiten in verschiedenen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor, Industrie |
| Farbe | Blau |
| Finger Thickness (English) | 3 Mil. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (English) | 3 Mil. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Produkttyp | Chemische Schutzhandschuhe |
| Größe | Mittel |
| Mehr anzeigen |