Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167
Artikelnummer. 30216659 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30216659 Small 100 Stück
30216657 Mittel 100 Stück
30216656 Groß 100 Stück
30216660 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30216659 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 6016807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex U-Fit series of high-quality disposable safety gloves are made of NBR and ensure a high level of safety and functionality.
  • High-quality disposable safety gloves
  • Made of NBR
  • High level of safety and functionality
  • Reliable protection
  • Comfortable
  • Precise working in various application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Healthcare, Laboratory, Industrial
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 3 mil.
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Yes
Material NBR
Palm Thickness (English) 3 mil.
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Produkttyp Chemical Protection Gloves
Größe Small
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil.
Dicke (metrisch) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Auskleidung Unlined