Learn More
Uvex Phynomic Sicherheitshandschuhe 60068
Artikelnummer. 30245731 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30245731 12 10 Paare
30245729 6 10 Paare
30245726 7 10 Paare
30245727 8 10 Paare
30245725 9 10 Paare
30245728 10 10 Paare
30245730 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30245731 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 6006812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 CHF
    138.73 CHF / 10 Paare
    Sparen 2.27 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phynomic Montage- und Schnittschutzhandschuhe sind besonders ergonomisch geformt, sitzen wie eine zweite Haut und sind sehr leicht, flexibel und atmungsaktiv.
  • Frei von Beschleunigern und dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet (proDERM Institut).
  • Ideal für Allergiker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Aqua-Polymer
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating Stufe F
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Elastan, HPPE, Polyamid, Stahlfaser
Produkttyp Mechanische/Schnittschutzhandschuhe (Hochleistungsausführung)
Größe 12