Learn More
uvex Sicherheitshandschuhe HexArmor S6
Artikelnummer. 30533571 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533571 6 1 Paar
30533599 7 1 Paar
30533593 8 1 Paar
30533600 9 1 Paar
30533570 10 1 Paar
30533589 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30533571 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6066806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.30 CHF
    10.15 CHF / 1 Paare
    Sparen 0.15 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HexArmor™ Sicherheitshandschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten Schutz vor Schnittverletzungen und Nadelstichen.
HexArmor™ Markenprodukte stehen für außergewöhnlichen Schutz.
  • Das Exklusive SuperFabric™ Das Markenmaterial bietet Schutz vor Nadelstichen und einen extrem hohen Schnittschutz.
  • Für außergewöhnlichen Aufprallschutz sorgt die patentierte IR-X™ Auswirkungen Exoskeleton™ ist eine attraktive Lösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau, Hellblau
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material SuperFabric™
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Grip Design Glatt
Auskleidung Nahtloses Futter
Verpackungsart Paar
Durchstechfestigkeit ASTM F2878 Stufe 4
Daumenform Gerade