Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1250 Millimeter
1500 Millimeter
500 Millimeter
600 Millimeter
Description
- Arbeitsdruck von 100 mbar
- Für Gasbrenner nach DIN 30 665
- Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Gasleitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Gase entsprechen der DVGW Arbeitsvorschrift G 260 |