missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschlauch

Für Gasbrenner gemäß DIN 30 665 und alle Gase gemäß DVGW G260.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3608300

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11877862

  • 130.00 CHF / 3000 Millimeter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Systemdruck bis zu 100 mbar
  • Rotbraune Farbe
  • Hergestellt aus Chloropren (CR)
  • Härte 60 Shore A
  • DVGW-geprüft und -registriert

Spezifikation

Spezifikation

Gassicherheitsschlauch
3000 mm
Rot/braun
100 mbar
Chloropren
Gasbrenner nach DIN 30 665
60 (Shore A)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote