Learn More
Slice™ Sicherheitsschneider-Ring
Artikelnummer. 16413649
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16413649 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16413649 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.05 CHF
    12.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.38 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Slice™ Sicherheitsschneiderring bietet Präzision und Kontrolle durch eine mikrokeramische, finger-friendly™ Klinge, die sich mit den Fingern des Anwenders bewegt.
  • Der bequeme Silikonring wird auf die Spitze eines der beiden Zeigefinger geschoben
  • Ideal für Papier, Verpackungsband und Zweischalen-Verpackungen
  • Der im Lieferumfang enthaltene Silikon-Adapterring sorgt dafür, dass das Produkt für jeden geeignet ist. Bei größeren Fingern entfernen Sie den Adapter.
  • Der mit einer finger-friendly™ Klinge ausgestattete Sicherheitsschneider-Ring schneidet effektiv, ist aber sicher bei Berührung.
  • Reduziert Verletzungen durch wiederholte Belastung
  • Klingentyp: Mikrokeramische Klinge
  • Langlebiger Nylongriff mit abnehmbarem Silikoneinsatz
  • Beidhändig verwendbar
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
Spezifikation
Produkttyp Mikrokeramische Messerklinge
Länge (angloamerikanisch) 1,06 in.
Länge (metrisch) 27 mm
Material GFN, Silikon, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Papier, Verpackungsband und Zweischalen-Verpackungen.
Enthält Silikon-Adapterring und mikrokeramische Klinge
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,2 oz.
Gewicht (metrisch) 5,57 g
Breite (angloamerikanisch) 0,87 in.
Breite (metrisch) 22 mm