Learn More
Fisherbrand™ Safety Cover for Dry Block Heaters
Artikelnummer. 17581896 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fisherbrand™ 1 Blocksystem
Fisherbrand™ 2 Blocksystem
Fisherbrand™ 4 Blocksystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17581896
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.
  • Aus robustem, transparentem Acryl für maximale Sichtbarkeit
  • Verhindert das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ 4 Blocksystem
Typ Sicherheitsabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vermeidung von Verbrennungen oder Kontaminationen
Material Acryl
Höhe (metrisch) 85 mm