Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16134397 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
12 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16134397 950 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16194467 240 ml Zellstoff/Vinyl 12 Stück
16104477 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16184467 480 ml Zellstoff/Vinyl 12 Stück
16134487 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16134397
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben, mit Plastisolbeschichtung für mehr Sicherheit, einfacheres Greifen und höhere Bruchfestigkeit
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 179 mm
Material Glas
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 89-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 177 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Kappe