Learn More
Fisherbrand™ Klare, runde Flaschen mit geraden Seitenwänden, Sicherheitsbeschichtung und weißen-Verschlusskappen aus Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11553782 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
70-400 mm
89-400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11553782
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weniger Bruchschäden und Unfälle im Labor. Die Fisherbrand™ transparenten Rundflaschen mit geraden Seiten und Sicherheitsbeschichtung verfügen über weiße Kappen aus Polypropylen/PE-Schaum/PTFE und eignen sich ideal für Bodenproben sowie umwelttechnische Anwendungen.
Diese geradwandigen Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung reduzieren Bruchschäden und Laborunfälle. Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
  • Die Plastisolbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Mit befestigter Kappe aus Polypropylen-PE-Schaum und Einlage aus PTFE
Spezifikation
Fassungsvermögen 250 ml (8 oz.)
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas
Menge 12/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 70-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Geradlinige Seite
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete, geradwandige Rundflasche
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe