Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete runde Boston-Glasflaschen ohne Kappen
Artikelnummer. 16114487 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
108 Stück
30 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16114487 240 ml 108 Stück
16164517 480 ml 60 Stück
16174517 950 ml 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16114487
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 108
Halsausführung 24-400
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm