Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, mit Absperrhahn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237250 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, Absperrung (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 3 Absperrventile
4 x Absperrung, 4 x PFA-Anschlüsse 3,2 mm Außendurchmesser und Belüftungsventil
6 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 6 Absperrventile
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16423809
Marke: SCAT 307919
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety Caps dienen der sicheren Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit jedem HPLC/UHPLC-System.
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Reservoiren, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein. Bei Reparaturen an HPLC-Pumpen kann die Absperrung an den SafetyCaps geschlossen werden, so dass die Kapillaren und der Lösemittelfilter im Lösemittel verbleiben. So kann die Pumpe bei der Wiederinbetriebnahme nach Reparaturen schnell und einfach gespült werden.
  • Luer-Lock-Adapter
  • Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
  • Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
  • Mit Platz für individuelle Beschriftung
  • Autoklavierbar bis 200 °C
  • Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflaschen
Enthält 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile
Material PFA, PTFE, PPS
Größe (metrisch) 3,2 mm AD-Anschluss
Gewindegröße GL 45
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Sicherheitskappe