Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, mit Absperrhahn
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, Absperrung (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 3 Absperrventile
4 x Absperrung, 4 x PFA-Anschlüsse 3,2 mm Außendurchmesser und Belüftungsventil
6 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 6 Absperrventile
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflaschen |
| Enthält | 1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung |
| Material | PFA, PTFE, PPS |
| Gewindegröße | GL/S40 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Safety Cap |