Learn More
SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Verschlussgröße:
S50
S60/61
S70/71
S90
Enthält:
Behältnis mit Floater
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Mit Schwimmer
Mit blauen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit gelben Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit grünen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit roten Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Platzsparend
Schwimmer
UN-X-Zulassung; mit Sichtstreifen
UN-Y-Zulassung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
- Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
- Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
- Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
- Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
- Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ej autoklaverbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.63 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Zertifizierung/Konformität | No UN-Y approval |
| Verschlussgröße | S50 |
| Farbe | Black |
| Beschreibung | Space saving canister, 5 L, S50, PE-HD electrostatic conductive, with floater, dimensions (W x H x D): 65 x 405 x 335 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 405 x 335 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Collection of Flammable Liquid Waste |
| Enthält | Behältnis mit Floater |
| Mehr anzeigen |