Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanister mit selbstschließender 1,5 in.-Dosiervorrichtung
Artikelnummer. 10361392
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10361392 5 l 1 Stück
10251981 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361392 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. 05KD
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der hochwertige Sicherheitskanister dient zur sicheren Lagerung und Handhabung von Lösungsmitteln.
  • Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
  • Dosiervorrichtung für die Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
  • Aus Edelstahl 316
  • Dichtungen aus PTFE
  • Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
  • Selbstschließende Dosiervorrichtung
  • Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil des Kanisters verbunden werden
  • Platzsparende Form
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Verwenden Sie das Zubehör TR2 (Trichter) oder TRV2 (Trichter mit Überlaufschutz), um den Behälter bequem zu füllen
  • Verwenden Sie das Zubehör A15 (Ausguss 1,5 Zoll), um Flüssigkeiten zu dosieren
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Dosiervorrichtung
Beschreibung Edelstahl mit PTFE-Dichtung und Griff aus Edelstahl
Kapazität (metrisch) 5 l
Zur Verwendung mit (Geräte) K150, A15, TR2, TR2V
Material Edelstahl
Ausführung Elektropoliert
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rechteckig
Dicke (angloamerikanisch) 0,032 in.
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Abmessungen 130 x 200 x 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,2 in.
Höhe (metrisch) 310 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1,6 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 40 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3,6 lb.
Gewicht (metrisch) 1,650 kg