Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanister mit 1,5 in.-Schraubverschluss
Artikelnummer. 10643321
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10643321 5 l 1 Stück
10663321 20 l 1 Stück
11956116 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643321 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. 05KK
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der hochwertige Sicherheitskanister dient zur sicheren Lagerung und Handhabung von Lösungsmitteln.
  • Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
  • Aus Edelstahl 316
  • Dichtungen aus PTFE
  • Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
  • Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil des Kanisters verbunden werden
  • Platzsparende Form
  • Ergonomisches Griffdesign
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Beschreibung Edelstahl mit PTFE-Dichtung und Griff aus Edelstahl
Kapazität (metrisch) 5 l
Zur Verwendung mit (Geräte) D150, A15, TR2, TR2V
Material Edelstahl
Ausführung Elektropoliert
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rechteckig
Dicke (angloamerikanisch) 0,032 in.
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Abmessungen 130 x 200 x 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,2 in.
Höhe (metrisch) 310 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1,6 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 40 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3,6 lb.
Gewicht (metrisch) 1,650 kg