Learn More
Justrite™ Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten
Beschreibung
Entsorgungsbehälter aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und einen hervorragenden Auslaufschutz. Federbelastete Verschlusskappe, normalerweise geschlossen, entlüftet automatisch zwischen 0,2 und 0,35 bar (3 und 5 psig). Griff und Befestigungsteile aus Edelstahl mit Verriegelung halten die Kappe in der geöffneten Position, um einfaches Befüllen und Ausgießen zu ermöglichen. Die große Öffnung verfügt über eine integrierte Flammensperre aus Edelstahl zum Schutz vor Fremdzündungen. Das Design mit breitem Boden bietet Stabilität und ist gegen versehentliches Überkippen geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitskanne |
| Beschreibung | Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsorgung von Flüssigkeiten |
| Material | HDPE |
| Enthält | Griff, Hahn und Flammensperre aus Edelstahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20 in. |