Learn More
Justrite™ Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 gal.
5 gal.
Farbe:
Rot
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
14.8 Zoll
20 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die integrierte Füllstandsanzeige aus Polyethylen zeigt an, dass der Behälter fast voll ist
- Entsorgungsbehälter aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und einen hervorragenden Auslaufschutz
- Federbelasteter, abgedichteter Deckel, normalerweise geschlossen, lässt automatisch zwischen 0,2 und 0,35 bar (3 bis 5 psig) nach
- Griff und Befestigungsteile aus Edelstahl mit Verriegelung halten die Kappe in der geöffneten Position, um einfaches Befüllen und Ausgießen zu ermöglichen
- Die große Öffnung verfügt über eine integrierte Flammensperre aus Edelstahl zum Schutz vor Fremdzündungen
- Das Design mit breitem Boden bietet Stabilität und ist gegen versehentliches Überkippen geschützt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitskanne |
| Beschreibung | Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsorgung von Flüssigkeiten |
| Material | HDPE |
| Enthält | Griff und Flammensperre aus Edelstahl; Füllstandsanzeige. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14.8 Zoll |