Learn More
Justrite™ Safety can for laboratories, with tap 08540, self
Artikelnummer. 12931395
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12931395 19 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12931395 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 7150240Z
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Hahn 08540, Füllstutzen aus Stahl, selbstschließend, kontrolliertes Ausgießen, mit selbstschließendem Druckentlastungsdeckel und Flammensperre, gelb 19 l
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 19 l