Learn More
Slice™ Sicherheitsklingen
Artikelnummer. 16493619
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
1,31 in.
2,56 in.
Modell:
Abgerundete Spitze
Spitzes Ende
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Modell Packungsgröße
16493619 2,56 in. Abgerundete Spitze 3 Stück
16403629 2,56 in. Spitzes Ende 3 Stück
16413609 1,31 in. Abgerundete Spitze 4 Stück
16423609 1,31 in. Spitzes Ende 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493619 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50 CHF
    4.91 CHF / 3 Stück
    Sparen 0.59 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die finger-friendly™ Klinge ist bei Berührung sicherer als herkömmliche Klingen
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Sicher bis 1600 Grad Celsius
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsklinge
Zur Verwendung mit (Geräte) Slice™ Griffe: 10550, 10554, 10558, 10585
Länge (angloamerikanisch) 2,56 in.
Länge (metrisch) 65 mm
Material Zirkonoxid
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 3 doppelseitige Mehrzweckmesserklingen
Anzahl pro Packung 3/Packung
Modell Abgerundete Spitze
Gewicht (angloamerikanisch) 0,17 oz.
Gewicht (metrisch) 4,8 g
Breite (angloamerikanisch) 0,47 in.
Breite (metrisch) 12 mm