Learn More
Slice™ Sicherheitsklingen
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
1,31 in.
2,56 in.
Modell:
Abgerundete Spitze
Spitzes Ende
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
Beschreibung
- finger-friendly™ Schneide bleibt 11x länger scharf
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
- Bis zu 1600 Grad Celsius sicher
- Chemisch inert, rostet nicht
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abgerundete Spitze |
| Blade Style | Slotted |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Slice™ Griffe: 10503, 10400, 10512, 10513, 10514, 10515 |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,31 in. |
| Länge (metrisch) | 33,17 mm |
| Material | Zirkonoxid |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Enthält | 4 doppelseitige Klingen für Kastenschneider |
| Anzahl pro Packung | 4/Packung |
| Mehr anzeigen |