Learn More
MEDICOM Safetouch™ Everstrong Vinylhandschuhe
Artikelnummer. 31781415 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781415 Klein 1000 Stück
31781414 Extragroß 1000 Stück
31781321 Mittel 1000 Stück
31781365 Groß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781415 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. MCLV57S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65 CHF
    25.19 CHF / 1000 Stück
    Sparen 3.46 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ Der Everstrong Vinylhandschuh ist eine kostengünstige Einwegoption für Profis, die Komfort, Hygiene und Schutz benötigen.
  • Gute Elastizität
  • Gute Fingerfertigkeit
  • Sein glattes Aussehen verleiht ihm ein geeignetes Griff und einen passenden Griff an Gegenständen
  • Wasserdichter und luftdichter Handschuh
  • Empfohlen für medizinische, industrielle und agrarische Lebensmittelumgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Vinylhandschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.08 mm