Learn More
Brady™ SafeKey-Vorhängeschlösser - Nylon mit 38 mm Kunststoffbügel, gleichschließend
Artikelnummer. 17140351 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Menge:
3/Packung
Packungsgröße:
3 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17140351 Schwarz 3/Packung 3 Stück
17140311 Blau 3/Packung 3 Stück
17130351 Braun 3/Packung 3 Stück
17120281 Grün 3/Packung 3 Stück
17110281 Orange 3/Packung 3 Stück
17130381 Purpur 3/Packung 3 Stück
17140331 Rot 3/Packung 3 Stück
17130311 Weiß 3/Packung 3 Stück
17130331 Gelb 3/Packung 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17140351 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.25 CHF
    59.97 CHF / 3 Stück
    Sparen 6.28 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Ultimate Schlösser für all Ihre Sicherheitsanforderungen.
  • Ergänzt die Brady™ Die SafeKey-Vorhängeschlösserserie verfügt über die gleichen Funktionen.
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Schlüsselverriegelung (Der Schlüssel lässt ’sich erst freigeben, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist)
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Gleiche Schlüssel
Alternate Part Number NYL-BLK-38PL-KA3PK
Farbe Schwarz
Material Nylon
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 1,5 in.
Höhe (metrisch) Bügel 38 mm
Material (Shackle) Kunststoff
Anzahl Stifte 6
Menge 3/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm