Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser – Aluminium mit 38 mm-Stahlbügel, verschiedene Schlüssel
Artikelnummer. 17170291
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Silber
Menge:
6 Packung /Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
17170291 Silber Je 1 1 Stück
17180291 Schwarz Je 1 1 Stück
17100311 Orange Je 1 1 Stück
17110311 Grün Je 1 1 Stück
17100331 Braun Je 1 1 Stück
17110331 Blau Je 1 1 Stück
17140361 Orange 6/Packung 6 Stück
17120331 Gelb Je 1 1 Stück
17180341 Rot Je 1 1 Stück
17180361 Purpur Je 1 1 Stück
17190271 Gelb 6/Packung 6 Stück
17150291 Schwarz 6/Packung 6 Stück
17160301 Grün 6/Packung 6 Stück
17140321 Silber 6/Packung 6 Stück
17120341 Braun 6/Packung 6 Stück
17130341 Blau 6 Packung /Packung 6 Stück
17140341 Rot 6/Packung 6 Stück
17180371 Purpur 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17170291 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.50 CHF
    27.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.94 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ultimativen Schlösser für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
  • Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Verschiedene Schlüssel
Alternate Part Number ALU-SLV-38ST-KD
Farbe Silber
Material Eloxiertes Aluminium
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 1,5 in.
Höhe (metrisch) Bügel 38 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm